Allylsuccinic Anhydride ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
(2-Propenyl)butanedioic Anhydride, 4-Pentene-1,2-dicarboxylic Anhydride
A1283-25G
A1283-5G
TCIAA1283-25GEA
1800
SEK
TCIAA1283-25G
TCIAA1283-5G
Allylsuccinic Anhydride ≥97.0%
Allylsuccinic anhydride
Formel:
C₇H₈O₃ Kokpunkt: 143°C |
MDL Number:
MFCD00085227 CAS nummer: 7539-12-0 EINECS: 231-412-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |