2,3-Butandionmonoxim, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Diacetyl monoxime
M-Clarity™ quality level = MQ100
31550-100G 31550-25G 31550-500G
31550-100GEA 2260 SEK
31550-100G 31550-25G 31550-500G
2,3-Butandionmonoxim, Supelco®
2,3-Butandionmonoxim
Formel: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Kokpunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002116
CAS nummer: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&vid=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&prid=web&clid=SAPDAM