ɑ-Amylcinnamaldehyde ≥90.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Amylcinnamal, 2-Amyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-Benzylideneheptanal, ɑ-Pentylcinnamaldehyde, 2-Amyl-3-phenyl-2-propenal, Jasminal
A0851-25ML A0851-500ML
TCIAA0851-25MLEA 215 SEK
TCIAA0851-25ML TCIAA0851-500ML
ɑ-Amylcinnamaldehyde ≥90.0%
alpha-Amylcinnamaldehyde
Formel: C₁₄H₁₈O
MW: 202.30 g/mol
Kokpunkt: 175°C
MDL Number: MFCD00006988
CAS nummer: 122-40-7
EINECS: 204-541-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %