Diisobutyl adipate ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Adipic Acid Diisobutyl Ester
A0706-25ML A0706-500ML
TCIAA0706-25MLEA 215 SEK
TCIAA0706-25ML TCIAA0706-500ML
Diisobutyl adipate ≥99.0%
Diisobutyl adipate
Formel: C₁₄H₂₆O₄
Kokpunkt: 293°C
Flampunkt: 156°C
MDL Number: MFCD00053722
CAS nummer: 141-04-8
EINECS: 205-450-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %