Diisopropyl adipate ≥99.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Adipic acid diisopropyl ester
A0654-25ML A0654-500ML
TCIAA0654-25MLEA 230 SEK
TCIAA0654-25ML TCIAA0654-500ML
Diisopropyl adipate ≥99.0%
Diisopropyl adipate
Formel: C₁₂H₂₂O₄
Kokpunkt: 120°C
Smältpunkt: –1°C
Flampunkt: 124°C
MDL Number: MFCD00026391
CAS nummer: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&vid=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %