p-Anisaldehyd ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
A0480-25ML A0480-500ML
TCIAA0480-25MLEA 415 SEK
TCIAA0480-25ML TCIAA0480-500ML
p-Anisaldehyd ≥99.0%
p-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Kokpunkt: 248°C
Flampunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00003385
CAS nummer: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&vid=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %