Trichloroacetyl chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08391.0100 8.08391.0250
8.08391.0100EA 728 SEK
8.08391.0100 8.08391.0250
Trichloroacetyl chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl chloride
Formel: C₂Cl₄O
MW: 181,83 g/mol
Kokpunkt: 118 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –57 °C
Densitet: 1,62 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000792
CAS nummer: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
UN: 2442
ADR: 8,II