1-cetylpyridinklorid monohydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40008.0025 8.40008.0100
8.40008.0025EA 859 SEK
8.40008.0025 8.40008.0100
1-cetylpyridinklorid monohydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
1-cetylpyridinklorid monohydrat
Formel: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Smältpunkt: 77…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149977
CAS nummer: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02041
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 217 °C
Molar Mass 358.01 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5.0 - 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials