2-Metoxi-1-metyletylacetat stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Propylene glycol 1-methyl ether 2-acetat, 2-(1-Methoxy)propyl acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, Propylene glycol methyl ether acetat, 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, DOWANOL PMA
Stabilization: Stabilised med BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18532.1000 8.18532.2500 8.18532.9033
8.18532.1000EA 415 SEK
8.18532.1000 8.18532.2500 8.18532.9033
2-Metoxi-1-metyletylacetat stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Metoxi-1-metyletylacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokpunkt: 145,8 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –67 °C
Densitet: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038500
CAS nummer: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 209.3 g/l (20 °C)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 132.16 g/mol
Boiling Point 145 - 147 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 315 °C
Water absorption 320 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid