(1S)-(-)-Borneol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: (-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
8.14472.0100EA 878 SEK
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
(1S)-(-)-Borneol för syntes, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Borneol
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Kokpunkt: 203 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003759
CAS nummer: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01328
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 210 °C (1036 hPa)
Flash Point 66 °C