D-(-)-N-Methylglucamine ≥99.0% for resolution of racemates, för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18318.0250 8.18318.5000
8.18318.0250EA 781 SEK
8.18318.0250 8.18318.5000
D-(-)-N-Methylglucamine ≥99.0% for resolution of racemates, för syntes, Sigma-Aldrich®
D-(-)-N-Methylglucamine
Formel: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Smältpunkt: 128…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004707
CAS nummer: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 128 - 131 °C
Molar Mass 195.21 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 210 °C (1013 hPa) decomposes
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)