Natriumfosfinat monohydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 4200 SEK
A13385.0E A13385.36
Natriumfosfinat monohydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
Natriumfosfinat monohydrat
Formel: NaH₂PO₂·H₂O
Smältpunkt: 90 °C
Densitet: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06252379
CAS nummer: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629