Natriumfosfinat monohydrat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
14104.30
14104.A1
14104.30EA
885
SEK
14104.30
14104.A1
Natriumfosfinat monohydrat
Natriumfosfinat monohydrat
Formel:
NaH₂PO₂·H₂O Smältpunkt: 90 °C Densitet: 0,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06252379 CAS nummer: 10039-56-2 EINECS: 231-669-9 Merck Index: 14,8629 |