L (+)-Serin
Leverantör: Molekula
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
24133813-1KG 24133813-100G
MOLE24133813-1KGEA 0 SEK
MOLE24133813-1KG MOLE24133813-100G
L (+)-Serin
L (+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Kokpunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 215…225 °C
Densitet: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064224
CAS nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846