L (+)-Serin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16020.0025 8.16020.0100
8.16020.0025EA 535 SEK
8.16020.0025 8.16020.0100
L (+)-Serin för syntes, Sigma-Aldrich®
L (+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Kokpunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 215…225 °C
Densitet: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064224
CAS nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 215 - 225 °C decomposes
Molar Mass 105.09 g/mol
Bulk Density 570 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)