L (+)-Serin, Millipore®
Leverantör: Merck
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
1.07769.0010EA 540 SEK
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
L (+)-Serin, Millipore®
L (+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Kokpunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 215…225 °C
Densitet: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064224
CAS nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846