Hexaklorplatinasyra hexahydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate, Chloroplatinic acid hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07340.0001
8.07340.0005
8.07340.0025
8.07340.8500
8.07340.0001EA
1830
SEK
8.07340.0001
8.07340.0005
8.07340.0025
8.07340.8500
Hexaklorplatinasyra hexahydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Hexaklorplatinasyra hexahydrat
Formel:
H₂PtCl₆·6H₂O MW: 517,9 g/mol Smältpunkt: 150 °C Densitet: 2,434 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149910 CAS nummer: 18497-13-7 EINECS: 241-010-7 UN: 2507 ADR: 8,III Merck Index: 13,07609 |
Specifikation testresultat
Melting Point | 150 °C |
Molar Mass | 517.94 g/mol |
Density | 4 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |