Dodecamolybdofosforsyra hydrate, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
431400-10G
431400-50G
431400-10GEA
3780
SEK
431400-10G
431400-50G
Dodecamolybdofosforsyra hydrate, Supelco®
Dodecamolybdofosforsyra hydrate
Formel:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Smältpunkt: 78…90 °C Densitet: 1,62 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149913 CAS nummer: 51429-74-4 EINECS: 234-713-5 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,07498 |