1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98+% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
423200250 423201000
ACRO423200250EA 3900 SEK
ACRO423200250 ACRO423201000
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98+% för HPLC
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formel: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
MW: 192.21 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007541
CAS nummer: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %