Koppar(II)sulfat 0.1 M CuSO4 volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 1675 SEK
35185-1L 35185-6X1L
Koppar(II)sulfat 0.1 M CuSO4 volumetrisk lösning, Fluka™
Koppar(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Kokpunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010981
CAS nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.999 - 1.001