Kaliumpermanganat 0.04 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
Leverantör: FF CHEMICALS
|
|
FF8601000
FF8609010
FFCHFF8601000EA
0
SEK
FFCHFF8601000
FFCHFF8609010
Kaliumpermanganat 0.04 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
Kaliumpermanganat
Formel:
KMnO₄ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |