Natriumklorid standardised solution 0.1 N i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
35616.AP 35616.K2
35616.APEA 875 SEK
35616.AP 35616.K2
Natriumklorid standardised solution 0.1 N i vattenlösning
Natriumklorid
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003477
Formel: NaCl
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3