Saltsyra 2 mol/l (2 N) volumetrisk lösning
Leverantör: REAGECON
Varning
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H22005 H22001
REGEH22005EA 1650 SEK
REGEH22005 REGEH22001
Saltsyra 2 mol/l (2 N) volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel: HCl
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II