Potassium iodate-iodide (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N i vattenlösning stabilised volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
160274XEA 740 SEK
160274X 160276Q
Potassium iodate-iodide (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N i vattenlösning stabilised volumetrisk lösning
Potassium iodate-iodide
Standard solution for the determination of sulphite in boiler water.
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (Potassium iodate) 0.7126 - 0.7140 g/l