Zink 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av Zn(NO₃)₂) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Leverantör: Merck
1.19806.0100
1.19806.0500
1.19806.0100EA
332
SEK
1.19806.0100
1.19806.0500
Zink 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av Zn(NO₃)₂) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Standarder
Cationic Standards
Zinc Standards
Certifikat: Traceable to SRM from NIST.