Silicon 1000 mg/L i vatten med spår av fluorvätesyra (av ((NH₄)₂SiF₆) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Leverantör: Merck
1.12310.0100
1.12310.0500
1.12310.0100EA
488
SEK
1.12310.0100
1.12310.0500
Silicon 1000 mg/L i vatten med spår av fluorvätesyra (av ((NH₄)₂SiF₆) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Standarder
Cationic Standards
Silicium Standards
Certifikat: Traceable to SRM from NIST.