Rhenium 1.000 mg/l i vatten med spår av salpetersyra (av Re) ARISTAR® standard för ICP
Leverantör: VWR Chemicals
455862PEA
4025
SEK
455862P
455864R
Rhenium 1.000 mg/l i vatten med spår av salpetersyra (av Re) ARISTAR® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Rhenium Standards
Re in H₂O tr. HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with Certificate of Analysis.