Litium 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av LiNO₃) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Leverantör: Merck
1.70223.0100 1.70223.0500
1.70223.0100EA 670 SEK
1.70223.0100 1.70223.0500
Litium 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av LiNO₃) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Standarder Cationic Standards Lithium Standards
Certifikat: Traceable to SRM from NIST.