Sulfat 1.000 mg/l i vatten (av K₂SO₄) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
458062DEA 1325 SEK
458062D 458064F
Sulfat 1.000 mg/l i vatten (av K₂SO₄) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Standarder Anionic Standards Sulphate Standards
K₂SO₄ in H₂O.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.