Nitrat standardlösningen, 1.000 mg/l NO3 i vatten (av NaNO3) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
458034WEA
2750
SEK
458034W
458032U
Nitrat standardlösningen, 1.000 mg/l NO3 i vatten (av NaNO3) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Standarder
Anionic Standards
Nitrate Standards
NO₃ in H₂O.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.