Nitrit 1.000 mg/l i vatten (av NaNO2) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
458024UEA
3000
SEK
458024U
458022S
Nitrit 1.000 mg/l i vatten (av NaNO2) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Standarder
Anionic Standards
Nitrite Standards
(NO₂ in H₂O).
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.