Fluorid 1.000 mg/l i vatten (av NaF) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
458004QEA
2750
SEK
458004Q
458002X
Fluorid 1.000 mg/l i vatten (av NaF) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Standarder
Anionic Standards
Fluoride Standards
(F in H₂O).
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.