Klorid 1.000 mg/l i vatten (av NaCl) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
458014SEA
2000
SEK
458014S
458012Q
Klorid 1.000 mg/l i vatten (av NaCl) ARISTAR® standardfaktor för jon kromatografi
Standarder
Anionic Standards
Chloride Standards
(Cl in H₂O).
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.