Titanium(III) chloride 30% i saltsyra 10% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
8.08308.0100EA 558 SEK
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
Titanium(III) chloride 30% i saltsyra 10% för syntes, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
MDL Number: MFCD00011266
CAS nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material