Titanium(III) chloride 15% i saltsyra 10%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Titanium trichloride
28660.236EA 855 SEK
28660.236 28660.293
Titanium(III) chloride 15% i saltsyra 10%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
MW: 154.24 g/mol
Kokpunkt: 960
Smältpunkt: 440
Densitet: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011266
CAS nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 12,5 to 17,5%