Titanium(III) chloride 15% i saltsyra 10% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 548 SEK
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Titanium(III) chloride 15% i saltsyra 10% för syntes, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011266
CAS nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material