(±)-2-Methylenanthic acid zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
(±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
MQ200
8.43786.0005
8.43786.0025
8.43786.0005EA
847
SEK
8.43786.0005
8.43786.0025
(±)-2-Methylenanthic acid zS, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylenanthic acid
Formel:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Kokpunkt: 85…87 °C (0.5 mmHg) Densitet: 0.9122 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00142944 CAS nummer: 1188-02-9 EINECS: 214-704-2 |
Specifikation testresultat
Molar Mass | 144.22 g/mol |
Boiling Point | 140 °C (40 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 0.92 g/cm3 (20 °C) |