Tetrapropylammonium hydroxide 40% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
8.14068.0050EA 812 SEK
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
Tetrapropylammonium hydroxide 40% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Formel: C₁₂H₂₉NO
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009360
CAS nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)