Kalciumhypoklorit 65% i vattenlösning tech., granular
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
300340010
300341000
300340050
ACRO300340010EA
1275
SEK
ACRO300340010
ACRO300341000
ACRO300340050
Kalciumhypoklorit 65% i vattenlösning tech., granular
Kalciumhypoklorit
Formel:
CaCl₂O₂ MW: 142.98 g/mol Smältpunkt: 100 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00010900 CAS nummer: 7778-54-3 EINECS: 231-908-7 UN: 3485 Merck Index: 13,02111 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to off-white to light green Granules or granular solid |
Additional info | others: 0.5% |
pH | (1% aq. soln.) about 11.6 |
Titration with Na2S2O3 | ≥65 % (Available Cl) |