Bariumklorid 20% i vattenlösning
Leverantör: FF-CHEMICALS
Varning
FF2741000 FF2745000
FFCHFF2741000EA 0 SEK
FFCHFF2741000 FFCHFF2745000
Bariumklorid 20% i vattenlösning
Bariumklorid
Formel: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Kokpunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003445
CAS nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III