Natriumhypoklorit (6 - 14% Cl₂) i vattenlösning, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05614.9025
1.05614.2500
1.05614.9025EA
5570
SEK
1.05614.9025
1.05614.2500
Natriumhypoklorit (6 - 14% Cl₂) i vattenlösning, Supelco®
Natriumhypoklorit
Formel:
ClNaO Kokpunkt: 111 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –30…–20 °C Densitet: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,II |