Natriumhypoklorit (14% Cl₂) i vattenlösning, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
90350.5000EA 775 SEK
90350.5000 90350.9025 90350.290
Natriumhypoklorit (14% Cl₂) i vattenlösning, TECHNICAL
Natriumhypoklorit
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Formel: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Kokpunkt: 111 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –30…–20 °C
Densitet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test