Natriumklorid 0,9% i vattenlösning, steril
Leverantör: PanReac AppliChem
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 900 SEK
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Natriumklorid 0,9% i vattenlösning, steril
Natriumklorid
Formel: NaCl
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now
Specifikation testresultat
pH (20 °C) 5,0 - 7,5