Hydrojodsyra 57%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Vätejodid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00344.0250
1.00344.0250EA 4430 SEK
1.00344.0250
Hydrojodsyra 57%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Hydrojodsyra
Formel: HI
MW: 127,91 g/mol
Kokpunkt: 127 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011347
CAS nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C (External MSDS)
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.70 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (13 g/l, H2O, 20 °C)