Hydrojodsyra 57% (w/w) i vattenlösning Ostabiliserad for analysis, distilled
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Vätejodid
198360500 198362500 198360010
ACRO198360500EA 1050 SEK
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
Hydrojodsyra 57% (w/w) i vattenlösning Ostabiliserad for analysis, distilled
Hydrojodsyra
Formel: HI
Kokpunkt: 127 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,7 g/cm³
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011347
CAS nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %