Hydrojodsyra 57% i vattenlösning stabilised for analysis, distilled
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Vätejodid
Stabilization: med Fosfinsyra 0,75 %
198370500 198372500 198370010
ACRO198370500EA 735 SEK
ACRO198370500 ACRO198372500 ACRO198370010
Hydrojodsyra 57% i vattenlösning stabilised for analysis, distilled
Hydrojodsyra
Formel: HI
MW: 127,91 g/mol
Kokpunkt: 127 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,7 g/cm³
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011347
CAS nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage)
Stabilizer 0.75 % H3PO2
Titration with NaOH ≥55.0 %