Glyoxal 40% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Ethandial
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20610.0100 8.20610.1000 8.20610.2500 8.20610.9025
8.20610.0100EA 462 SEK
8.20610.0100 8.20610.1000 8.20610.2500 8.20610.9025
Glyoxal 40% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Glyoxal
Formel: C₂H₂O₂
MW: 58,04 g/mol
Densitet: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006957
CAS nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -14 °C
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20.2 hPa (20 °C)
Flash Point 84 °C
Refractive Index 1.3826 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 3.5 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C