Glyoxal 40% (w/w) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Ethandial
A16144.0D A16144.0F A16144.AE A16144.AP
A16144.0DEA 7525 SEK
A16144.0D A16144.0F A16144.AE A16144.AP
Glyoxal 40% (w/w) i vattenlösning
Glyoxal
CAS No.: 107-22-2 Molecular Formula: C2H2O2 Formula Weight: 58.04 Refractive Index: 1.4090 Melting Point: -14° Boiling Point: 104° Merck Reference: 14,4509 MDL No.: MFCD00006957
Formel: C₂H₂O₂
MW: 58,04 g/mol
Kokpunkt: 104 °C
Smältpunkt: –14 °C
Densitet: 1,271
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006957
CAS nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Merck Index: 14,4509