Glyoxal 40% i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Ethandial
156220010 156220025 156225000 156220250
ACRO156220010EA 1200 SEK
ACRO156220010 ACRO156220025 ACRO156225000 ACRO156220250
Glyoxal 40% i vattenlösning
Glyoxal
Formel: C₂H₂O₂
MW: 58,04 g/mol
Smältpunkt: –14 °C
Densitet: 1,265 g/cm³
Flampunkt: >104 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006957
CAS nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to yellow Solution (May darken on storage)
Titration excess NaOH 39 to 41 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.25 %