Vattenglas i vattenlösning, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Silicic acid sodium salt, Sodium silicate
28079.363EA 2325 SEK
28079.363 28079.320 28079.460
Vattenglas i vattenlösning, TECHNICAL
Vattenglas
Formel: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Densitet: 1,34 g/cm³
MDL Number: MFCD00003492
CAS nummer: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
UN: 3266
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Silica 25.6 - 27.6 %
Sodium oxide 7.5 - 8.5 %